Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi Green PCR Mastermix
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit einem innovativen Puffer kombiniert, um durch ein universelles Primer-Annealing für optimale Erfolgsraten in der PCR zu sorgen.
Marke:  Invitrogen™ 12368010
350.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16445389
  • 526.00 CHF / 1 Set
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 2 x 1,25 ml Platinum SuperFi II PCR Master Mix
• 2 x 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
Ausreichend für 100 50-µl-Reaktionen
Platinum SuperFi II DNA-Polymerase
PCR-Mastermix
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
Stumpf
20 kb oder weniger
Hoch
Schnell
100 reactions
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
>300X
100 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Colorless
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi Green PCR Mastermix > 100 Reaktionen