Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase
Amplifikation selbst von schwierigen und GC-reichen Amplikonen mit überragender Genauigkeit (>100X Taq) und minimalen Optimierungsschritten
433.00 CHF - 8280.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
---|---|
Polymerase | Platinum SuperFi DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Versandbedingung | Nass- oder Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15525033
|
Invitrogen™
12351010 |
100 Reaktionen |
433.00 CHF
100 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15535033
|
Invitrogen™
12351050 |
500 Reaktionen |
1936.00 CHF
500 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15545033
|
Invitrogen™
12351250 |
5 x 500 Reaktionen |
8280.00 CHF
2500 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit der bewährten PlatinumTM Heißstart-Technologie für den höchsten Erfolg in der PCR kombiniert. Mit > 100X Taq-Genauigkeit eignet sich die Platinum SuperFi DNA-Polymerase ideal für Klonierungen, Mutagenese und andere Anwendungen, die von höchster Sequenzgenauigkeit profitieren.
- Fehlerfreie PCR-Produkte aufgrund außergewöhnlicher > 100X Taq-Genauigkeit
- Hohe Spezifität und höhere Ausbeute mit Platinum Heißstart-Technologie
- Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielen, einschließlich solcher mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt von ˃ 65 %
- Praktischer Arbeitsablauf mit Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
Spezifikation
Hoch | |
Schnell | |
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
Integrierter Heißstart | |
Separate Komponenten |
Platinum SuperFi DNA-Polymerase | |
Nass- oder Trockeneis | |
300 X | |
Stumpf | |
20 kb oder weniger |