Learn More
Platinschwamm, -60 Mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376428
Zum Warenkorb hinzufügen
Platinschwamm, -60 Mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376428
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11376428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012074.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum sponge
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.98%
Netzgröße −60 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Schwamm
Name des Produkts
Platinschwamm, -60 Mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >