Learn More
Platinschwamm, -60 Mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366428
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platinschwamm, -60 Mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366428
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11366428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012074.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum sponge
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
Reinheit (%) 99.98%
Netzgröße −60 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Schwamm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR14L023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number012074.06,012074.03
ChargennummerU05I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Catalog Number012074.06,012074.03
ChargennummerD21Q31 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012074.06,012074.03
ChargennummerK05T044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012074.06,012074.03
ChargennummerJ09K24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012074.06,012074.03
Name des Produkts
Platinschwamm, -60 Mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >