Learn More
Platinkugel, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15454775
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platinkugel, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454775
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Artikelnummer. 15454775
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040419.KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum slug
CAS 7440-06-4
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Summenformel Pt
MDL-Nummer MFCD00011179
Menge 1 Pc.
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
IUPAC-Name Platin
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Form ∽4.32 g/Kugel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ26I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2022 Catalog Number040419.KG
Chargennummer61100826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040419.KG
ChargennummerF06S018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040419.KG
ChargennummerJ19K18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040419.KG
ChargennummerI05L15 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040419.KG
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Platinkugel, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >