Learn More
Fisherbrand™ Ersatz-Elektrodendraht aus Platin
Der Ersatzelektrodendraht ist ein Zubehör zur Verwendung mit Verti-Gel Maxi 2-Gel- und 4-Gel-Elektrophoresesystemen.
Marke:  Fisherbrand™ RPW0.2100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11887803
  • 158.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Platin
Spezifikation
Spezifikation
Vertikaler Maxi Gelelektrophoresetank
Platin
1 m x 0,2 mm
Ersatz-Elektrodendraht
0,2 mm
100 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ersatz-Elektrodendraht aus Platin > 1 m x 0.2 mm