Learn More
Platin(IV)-sulfid, Pt 74.8 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12038-21-0 | PtS2 | 259.20 g/mol
298.00 CHF - 1135.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12038-21-0
Summenformel PtS2
Molekulargewicht (g/mol) 259.20
MDL-Nummer MFCD00016293
InChI-Schlüssel RKNFJIIYAUSTJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym platinum iv sulfide, platinum sulfide, disulfanylideneplatinum, bis sulfanylidene platinum, dithioxoplatinum, platinum disulphide, acmc-20ajvg, platinum iv sulfide 1g, platinic sulfide,, platinum iv sulfide, pt
PubChem CID 82862
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)platin
SMILES S=[Pt]=S
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11351509
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013992.03
1 g
298.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11341509
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013992.06
5 g
1135.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ultra high purity and high purity compositions of platinum sulfide improve both optical quality and usefulness as scientific standards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-876-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Platin(IV)-sulfid, Pt 74.8 % min., Thermo Scientific Chemicals