Learn More
Platin(IV)-oxid-Monohydrat, Adam-Katalysator, Pt 75 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245.10 g/mol
182.00 CHF - 674.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12137-21-2 |
---|---|
Summenformel | H2O3Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 245.10 |
MDL-Nummer | MFCD00066964 |
InChI-Schlüssel | SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o |
PubChem CID | 11139377 |
IUPAC-Name | Dioxoplatin; Hydrat |
SMILES | O.O=[Pt]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11311629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012278.03 |
1 g |
182.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11301629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012278.06 |
5 g |
674.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Hydrogenation catalyst. Suitable for the reduction of double and triple bonds, aromatics, carbonyls, nitriles, and nitro groupsPlatinum(IV) oxide monohydrate is used as a catalyst in hydrogenation, hydrogenolysis, dehydrogenation, and oxidation reactions in organic synthesis. It also finds application in ceramic industry, inorganic chemistry and in chemical synthesis. It is utilized for the selective reduction of alkenes without reducing nitro group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Hydrierungskatalysator
- Geeignet für die Reduktion von Doppel- und Dreifachbindungen, Aromaten, Carbonylen, Nitrilen und Nitrogruppen
Chemische Identifikatoren
12137-21-2 | |
245.10 | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
11139377 | |
O.O=[Pt]=O |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
Dioxoplatin; Hydrat |
Spezifikation
Platinum(IV) oxide monohydrate | |
Adams Catalyst | |
Schwarz bis Braun | |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
14,7527 | |
Insoluble in water,acid,aqua regiaSoluble in water and caustic potash solution; Insoluble in alcohol,acid and aqua regia. | |
O.O=[Pt]=O | |
245.10 | |
245.10 (227.09 Anhydrous) |
450°C | |
12137-21-2 | |
Pulver | |
PtO2·H2O | |
UN1479 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxoplatin; Hydrat | |
11139377 | |
Pt 75% min. |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-satz
H272
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
P210-P220-P221-P280-P283-P306+P360-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
Gehäuse H271
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 215-223-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP2506020
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen