Learn More
Platin(IV)-oxidhydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pt 71 bis 75 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311698
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin(IV)-oxidhydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pt 71 bis 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311698
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11311698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011049.01
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Platinum(IV) oxide hydrate is used in the conversion of ketones to methylenes by hydrogenolysis of enol triflates under neutral conditions. It is used as a catalyst for hydrosilylation of olefins with various alkyl dialkoxy silanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52785-06-5
Summenformel O2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 227.08
MDL-Nummer MFCD00066964
InChI-Schlüssel YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) oxide hydrate
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 0.25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel PtO2·xH2O
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,7527
Formelmasse 227.09 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 71 to 75%
Name des Produkts
Platin(IV)-oxidhydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pt 71 bis 75 %, Thermo Scientific Chemicals >