Learn More
Platin(IV)-Nitrat, Lösung, Pt 15 % w/w, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15407817
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin(IV)-Nitrat, Lösung, Pt 15 % w/w, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407817
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Artikelnummer. 15407817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H37737.03
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Platinum(IV) nitrate acts as a precursor in the production of platinum dioxide on support surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-09-7
Summenformel N4O12Pt
MDL-Nummer MFCD25372548
Synonym platinum 4+ ion nitric acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) nitrate, solution
Hinweise zum Prozentgehalt Pt 15 % Gew./Gew.
UN-Nummer UN3093
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 443.1
Geruch Acidic
Menge 1 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog NumberH37737.03,H37737.09
Chargennummer10241908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2022 Catalog NumberH37737.03,H37737.09
Chargennummer10237675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH37737.03,H37737.09
ChargennummerW09G037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH37737.03,H37737.09
ChargennummerS30G013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH37737.03,H37737.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(IV) nitrate, solution, Pt 15% w/w
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Platinum(IV) nitrate, Nitric acid
Name des Produkts
Platin(IV)-Nitrat, Lösung, Pt 15 % w/w, Thermo Scientific Chemicals >