Learn More
Platin(IV)-bromid,99.99 % (Metallbasis), min. 37.1 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum(IV) bromide |
Schmelzpunkt | 180°C (decomposition) |
Farbe | Braun bis Schwarz |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | PtBr4 |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 514.73 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z18K014 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | 012171.03,012171.06 |
W11K032 | Analysenzertifikat | 20/09/2024 | 012171.03 |
Y15J026 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | 012171.03,012171.06 |
U05I023 | Analysenzertifikat | 12/08/2022 | 012171.03,012171.06 |
Y15H098 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 012171.03,012171.06 |