Learn More
Platindraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) im Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals
149.00 CHF - 536.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 80:20 wt%
MDL-Nummer MFCD02091683
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11386757
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010054.BS
10 cm
149.00 CHF
10 Zentimeter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11396757
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010054.BW
50 cm
536.00 CHF
50 Zentimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Platinum Iridium wire
Pt:Ir; 80:20 wt%
Insoluble in water
≈0.44g/10cm
0.5mm (0.02 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
MFCD02091683
Geruchsneutral
Draht
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Platindraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) im Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals