Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0,05 mm (0,002 in.) dick, 99,9 % (Metallbasis ohne Edelmetalle), Thermo Scientific Chemicals
290.00 CHF - 850.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum Iridium foil |
---|---|
Namenshinweis | 0.05mm (0.002 in.) thick |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Edelmetalle) |
MDL-Nummer | MFCD02091683 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11364757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041803.FF |
25 x 25 mm |
290.00 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11385929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041803.FI |
50 x 50 mm |
850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding precious metals) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Platinum Iridium foil | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
MFCD02091683 | |
99.9% | |
≈0.67g/25x25mm |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
(Metallbasis ohne Edelmetalle) | |
Insoluble in water. | |
Geruchsneutral | |
Folie |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen