Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0,05 mm (0,002 in.) dick, 99,9 % (Metallbasis ohne Edelmetalle), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041803.FI
826.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11385929
  • 850.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding precious metals) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Platinum Iridium foil
Pt:Ir; 90:10 wt%
MFCD02091683
Insoluble in water.
Geruchsneutral
Folie
0.05mm (0.002 in.) thick
(Metallbasis ohne Edelmetalle)
50 x 50 mm
99.9%
≈0.67g/25x25mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
RUO – Research Use Only