Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start-DNA-Polymerase wurde für die universelle Primer-Hybridisierung und schnelle, einfache PCR mit seiner einzigartigen Kombination aus innovativem Puffer, leistungsstarkem Taq und führender Heißstarttechnologie entwickelt.
Marke: Invitrogen™ 14966001
114.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
130.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 40 μl Platinum II Taq HS DNA-Polymerase, 1,25 ml 5x Platinum II PCR-Puffer, 1,25 ml Platinum GC Enhancer
Beschreibung
Invitrogen Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase is designed for universal primer annealing and fast, easy PCR with its unique combination of innovative buffer, high-performance engineered Taq DNA polymerase, and superior hot-start technology.
- Eine speziell entwickelte Taq DNA-Polymerase mit erhöhter Resistenz gegen Reaktionsinhibitoren, die aus Probenmaterial oder DNA-Reinigungsschritten stammen
- Die Polymerase weist eine höhere DNA-Syntheserate auf und liefert PCR-Ergebnisse mehr als doppelt so schnell wie andere Taq DNA-Polymerasen.
- Die firmeneigenen Platinum Taq Antikörper blockieren die Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und dissoziieren nach dem ersten Denaturierungsschritt bei 94 °C.
- Dieser automatische Heißstart bietet eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute und ermöglicht gleichzeitig eine Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur.
- Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung des Platinum II PCR-Puffers beträgt die Hybridisierungstemperatur für die meisten Primerpaare, die gemäß den allgemeinen Konstruktionsregeln hergestellt wurden, 60 °C.
- Isostabilisierende Moleküle im Puffer erhöhen die Primer-Template-Duplexstabilität während der Hybridisierung und tragen zu einer verbesserten Spezifität bei, ohne dass die Hybridisierungstemperatur für jedes Primerpaar optimiert werden muss.
- Mit der Platinum II Taq Hot-Start-DNA-Polymerase können verschiedene PCR-Assays unter Verwendung desselben Protokolls mit universeller Primer-Hybridisierungstemperatur und dem Extensionsschritt, der für das längste zu amplifizierende Fragment ausgewählt wurde, zusammen durchgeführt werden.
- Die Platinum II Taq Hot-Start-DNA-Polymerase wird mit dem optionalen Platinum GC-Enhancer geliefert, der für die spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Targets entwickelt wurde.
- Verwenden Sie Platinum II Taq Hot-Start-DNA-Polymerase für die Amplifikation von DNA komplexer Genom-, Virus- und Plasmid-Templates sowie in der RT-PCR.
- Ideal für Anwendungen wie Genotypisierung, PCR mit hohem Durchsatz oder Proben mit suboptimalem Reinheitsgrad
Spezifikation
• Platinum II Taq HS DNA-Polymerase, 40 µl • 5x Platinum II PCR-Puffer, 1,25 ml • Platinum GC Enhancer, 1,25 ml In einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei -20 °C lagern. |
|
Hoch | |
Schnell oder standardmäßig | |
100 Reaktionen | |
Heißstart-PCR | |
1x | |
100 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Tube | |
Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase | |
Hot-Start DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |