Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start Green PCR Master Mix (2x)
Invitrogen™ Hot-Start Green PCR Master Mix für schnelle und einfache PCR
Marke:  Invitrogen™ 14000012
76.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
78.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889844
  • 107.00 CHF / 50 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1,25 ml Platinum II PCR Master Mix (2X), 1,25 ml Platinum GC-Enhancer; 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Platinum II PCR Master Mix (2X), 1,25 ml
• Platinum GC-Enhancer, 1,25 ml
• Wasser, nukleasefrei, 1,25 ml
Bei -20 °C in einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik lagern.
Hoch
Schnell oder standardmäßig
HPLC
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
3'-A
5 kb oder weniger
Colorless
Tube
Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase
Hot Start PCR Master Mix
50 Reaktionen
Heißstart-PCR
1X
50 reactions
SuperMix oder Master Mix
DNA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2821565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14000012
Chargennummer2821541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14000012
Chargennummer2851747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number14000012
Chargennummer2851789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number14000012
Chargennummer2851841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number14000012
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start Green PCR Master Mix (2x) > 50 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke