Learn More
Platin(II)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Pt 73 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
191.00 CHF - 875.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-65-7 |
---|---|
Summenformel | Cl2Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 265.98 |
MDL-Nummer | MFCD00011181 |
InChI-Schlüssel | CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | platinum(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11311688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011044.03 |
1 g |
191.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11301688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011044.06 |
5 g |
875.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II). It is a well known chemotherapy drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10025-65-7 | |
265.98 | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
platinum(2+) dichloride |
Spezifikation
Platinum(II) chloride | |
10025-65-7 | |
Kristallin | |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
14,7528 | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) dichloride | |
266 | |
Pt 73% min. |
581°C (decomposition) | |
Braun-Grün | |
(Metallbasis) | |
PtCl2 | |
UN3261 | |
Soluble in ammonia and hydrochloric acid; Insoluble in water,alcohol and ether. | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
265.98 | |
99.9% | |
5.87 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H334-H314-H318-H317
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P260-P264b-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-034-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP2275000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Platinum(II) chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: Platinous chloride
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.