Learn More
Platin-(II)-acetylacetonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum(II) acetylacetonate |
Schmelzpunkt | 250.0°C to 252.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (ex Pt) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, diethyl ether;, soluble in acetone, toluene, diluted acids |
Sublimationspunkt | 170 °C |
Formelmasse | 393.31 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Platinum(II) acetylacetonate
- Achtung
Name des Produkts
Platin-(II)-acetylacetonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur