Learn More
Platinum(II)2,4-pentandionat, Pt 48.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
195.00 CHF - 830.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 15170-57-7 |
---|---|
Summenformel | C10H14O4Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 393.30 |
MDL-Nummer | MFCD00000028 |
InChI-Schlüssel | KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L |
Synonym | platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii |
PubChem CID | 10960186 |
SMILES | [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11306048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010526.03 |
1 g |
195.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11396038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010526.06 |
5 g |
830.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Used for photoactivated hydrosilylation reactions between vinyl and silane groups; in the deposition of platinum metal and in the preparation of platinum nanotubes. Precursor for FePt superlattice magnetic nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
15170-57-7 | |
393.30 | |
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L | |
10960186 |
C10H14O4Pt | |
MFCD00000028 | |
platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii | |
[Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Spezifikation
Platinum(II) 2, 4-pentanedionate | |
Pt 48.0% min. | |
Rot | |
C10H14O4Pt | |
platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii | |
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L | |
(Z)-4-Hydroxypent-3-en-2-on; Platin | |
10960186 |
250°C to 252°C | |
15170-57-7 | |
Pulver | |
MFCD00000028 | |
Very soluble in chloroform; insoluble in water | |
[Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
393.30 | |
393.31 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 239-223-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen