Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mixes (2X)
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR
159.00 CHF - 2970.00 CHF
Spezifikation
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Mittel
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Versandbedingung Trockeneis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15480584
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
13000012
Colorless 50 Reaktionen
160.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15490584
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
13000013
Colorless 200 Reaktionen
602.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15400594
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
13000014
Colorless 1000 Reaktionen
2950.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15442193
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
13001012
Green 50 Reaktionen
159.00 CHF
50 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15420594
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
13001013
Green 200 Reaktionen
600.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15430594
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
13001014
Green 1000 Reaktionen
2970.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR.
Invitrogen™ Platinum Hot-Start PCR Master Mix behält alle Merkmale der Platinum Taq DNA-Polymerase bei: Spezifität, Robustheit und Zuverlässigkeit.
Produktmerkmale:
  • Hohe Spezifität und erhöhte Ausbeute mit antikörpervermittelter Heißstart-PCR
  • Komfortabler Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
  • Vielseitige Formulierung für eine breite Palette an Amplikonen
Über die Platinum Taq DNA-Polymerase
Platinum Taq DNA-Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase, die mit proprietären Antikörpern komplexiert ist, welche die Enzymaktivität bei Raumtemperatur hemmen und die unspezifische Zielamplifikation bei niedrigeren Temperaturen reduzieren. Die Polymerase wird beim Start der PCR temperaturabhängig (bei 94 °C) aktiviert. Nach der Dissoziation von den Antikörpern gewinnt die Taq DNA-Polymerase ihre volle Aktivität zurück. Ebenso wie bei der Taq DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq DNA-Polymerase eine Template-unabhängige terminale Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5'-Exonuklease-Aktivität).
Verwendung von Platinum Hot-Start PCR Master Mix
Der praktische Platinum Hot-Start PCR Master Mix bietet eine gebrauchsfertige Mischung aus DNA-Polymerase, Salzen, Magnesium und dNTPs, wodurch die Anzahl der Pipettierschritte beim Ansetzen der PCR-Reaktion reduziert wird. Sie müssen lediglich eine Vorlage, spezielle Primer und Wasser hinzufügen. Der Platinum Heißstart-PCR Master Mix wird mit einem separaten Fläschchen mit Platinum GC Enhancer geliefert, der für die spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Targets entwickelt wurde. Verwenden Sie Platinum Heißstart-PCR Master Mix in PCR-Anwendungen wie Genotypisierung, Genexpressionsprofilierung und Sequenzierung der nächsten Generation
Spezifikation
Spezifikation
Tube
Standard
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
SuperMix oder Master Mix
DNA
Mittel
Hot Start PCR Master Mix
Heißstart-PCR
1X
3'-A
5 kb oder weniger