Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mixes (2X)
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR
Marke:  Invitrogen™ 13001012
119.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442193
  • 159.00 CHF / 50 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR.
Invitrogen™ Platinum™ Green Heißstart-PCR-Mastermix behält alle Merkmale der Platinum Taq-DNA-Polymerase bei: Spezifität, Robustheit und Zuverlässigkeit. Platinum Green Heißstart-PCR-Mastermix wird durch zwei Tracking-Farbstoffe ergänzt, um die direkte Gelbeladung von PCR-Produkten zu erleichtern.
Produktmerkmale:
  • Hohe Spezifität und erhöhte Ausbeute mit antikörpervermittelter Heißstart-PCR
  • Komfortabler Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
  • Direkte Gelbeladung mit grünem PCR-Mastermix
  • Vielseitige Formulierung für eine breite Palette an Amplikonen
Über die Platinum Taq-DNA-Polymerase
Platinum Taq-DNA Polymerase ist eine rekombinante Taq-DNA-Polymerase, die mit firmeneigenen Antikörpern komplexiert ist, welche die Enzymaktivität bei Raumtemperatur hemmen und die unspezifische Zielamplifikation bei niedrigeren Temperaturen reduzieren. Die Polymerase wird beim Start der PCR temperaturabhängig (bei 94 °C) aktiviert. Nach der Dissoziation von den Antikörpern gewinnt die Taq DNA-Polymerase ihre volle Aktivität zurück. Ebenso wie bei der Taq-DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq-DNA-Polymerase eine matrizenunabhängige Terminal-Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5'-Exonuklease-Aktivität).
Verwendung von Platinum Heißstart-PCR-Mastermix
Der praktische Platinum Heißstart-PCR-Mastermix bietet eine gebrauchsfertige Mischung aus DNA-Polymerase, Salzen, Magnesium und dNTPs, wodurch die Anzahl der Pipettierschritte während der Vorbereitung der PCR-Reaktion reduziert wird. Sie müssen lediglich eine Vorlage, spezielle Primer und Wasser hinzufügen. Die beiden Tracking-Farbstoffe in Platinum Green Heißstart-PCR Master Mix ermöglichen die direkte Gelbeladung von PCR-Produkten, wodurch langwierige Schritte der Farbstoffzufuhr entfallen. Die Farbstoffe im Master Mix inhibieren die PCR nicht und sind mit Downstream-Applikationen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel. Der Platinum Green Heißstart-PCR Master Mix wird mit einem separaten Fläschchen mit Platinum GC Enhancer geliefert, der für die spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Targets entwickelt wurde. Verwenden Sie Platinum Green Heißstart-PCR Master Mix in PCR-Anwendungen wie Genotypisierung, Genexpressionsprofilierung und Sequenzierung der nächsten Generation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jedes Packung enthält:
• 1,25 ml Platinum Green Hot-Start PCR, 2X Master Mix
• 1,25 ml Platinum GC-Enhancer
• 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
Bei -20 °C in einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik lagern.
Mittel
Standard
Hot Start PCR Master Mix
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
3'-A
5 kb oder weniger
Green
Tube
Platinum Taq DNA-Polymerase
Grün
50 reactions
Heißstart-PCR
1X
50 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
DNA