Learn More
Platingewebe, Unimesh N7433, erweitertes Metallgewebe, 0.34 mm (0.013 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Platinum gauze is used in electronics industry for electrical contacts which might be subjected to high temperatures. It also acts as a catalyst in the production of nitric acid. It plays an essential role in the cracking processes in oil refineries. It can be coated on electrode surface by electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum gauze, Unimesh N7433 |
Namenshinweis | Expanded metal mesh, 0.34mm (0.013 in.) thick |
Menge | 25 x 25 mm |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot aqua regia. |
Netzgröße | 0.34mm Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈1.0g/25x25mm |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S21J016 | Analysenzertifikat | 27/06/2023 | 046966.FI,046966,046966.FF |
S02I007 | Analysenzertifikat | 13/06/2022 | 046966.FI,046966.FF |
T13D025 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 046966.FI,046966.FF |
Z10E027 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 046966.FI,046966.FF |
G19Y007 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 046966.FI,046966.FF |