Learn More
Platinfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Artikelnummer.: 11356429
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platinfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11356429
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11356429
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011510.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 1.34 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white foil
Dichte 21.45 g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick
Name des Produkts
Platinfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >