Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche ohne DEHP
Dank der biegsamen Formulierung lassen sich diese Schläuche in engen Kurvenradien biegen und passen ganz einfach auf Anschlüsse. Cole-Parmer™ Tygon™ DEHP-freie Laborschläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Biopharmazeutika sowie allgemeine Laboranwendungen.
Marke:  Masterflex™ 06407-76
Artikelnummer. 15167134
  • 211.00 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Schlauch lässt sich dank der flexiblen Formulierung in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen.Die Cole-Parmer™ Tygon™ Nicht-DEHP-Laborschläuche eignen sich ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für biopharmazeutische und allgemeine Laboranwendungen.
  • Ohne DEHP, phthalatfreier, transparenter Schlauch
  • Tygon E-3603 Rezeptur
  • Lange Haltbarkeit, chemisch beständig, nicht oxidierend 
  • Für die Verwendung mit Analyseinstrumenten
  • Zertifikationen: FDA-konform (21 CFR 175.300)
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP-Klasse VI und NSF 51
  • Temperaturbereich: -46 bis +74 °C (-51 bis 1+65 °F )
  • Durch Autoklav oder Ethylenoxid sterilisieren
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
3,18 mm
1/4 in.
50 ft.
1/16 in.
Zur Verwendung mit Analyseinstrumenten
-46 °C
Flexibel
74 °C
1/8 in.
Tygon
6,35 mm
15,2 m
1,59 mm
Lebensmittel und Getränke, Biopharm und allgemeine Laboranwendungen
Durchsichtig
36 psi (2,48 bar)
Name des Produkts
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche ohne DEHP > ID:3,18mm