Learn More
Schwarzes Platinpulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336438
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwarzes Platinpulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336438
5 g
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11336438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012076.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: S.A. 10 m2/g
Platinum black is used in polymer electrolyte fuel cells, microbial fuel cells, and phosphoric acid fuel cell applications. It is also used as a recombination catalyst for hydrogen elimination. It is also used as a building block for sensor elements. It is used as a catalyst and as a gas absorbent. It is also useful for the electrochemical detection of hydrogen peroxide and nitrite in microchannel. It is useful for the anodic oxidation of ammonia in aqueous potassium hydroxide electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum black
Farbe Grau
Aussehen Dark gray
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY26K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77
ChargennummerN15K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77
ChargennummerX26H021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77,012110.14
ChargennummerN02I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77,012110.14
ChargennummerQ01I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77,012110.14
Name des Produkts
Schwarzes Platinpulver, Thermo Scientific Chemicals >