Learn More
Platinruß, 98 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum black |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | 98% Pt |
Schmelzpunkt | 1772.0°C |
Siedepunkt | 3827.0°C |
Dichte | 21.45 |
Strukturformel | Pt |
Menge | 1 g |
Fieser | 01,890; 02,332 |
Merck Index | 15, 7644 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Platinum black
Name des Produkts
Platinruß, 98 % Pt, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur