Learn More
Platinruß, 98 % Pt, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10410861
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platinruß, 98 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10410861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10410861
Marke: Thermo Scientific Acros 195210010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum black
Farbe Weiß
Namenshinweis 98% Pt
Schmelzpunkt 1772.0°C
Siedepunkt 3827.0°C
Dichte 21.45
Strukturformel Pt
Menge 1 g
Fieser 01,890; 02,332
Merck Index 15, 7644
Formelmasse 195.08
Reinheit (%) ≥97.5% (Pt)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number195210050,195210010
ChargennummerA0462190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number195210050,195210010
ChargennummerA0371629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number195210050,195210010
ChargennummerA0415277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number195210050,195210010
ChargennummerA0435256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2021 Catalog Number195210050,195210010
Name des Produkts
Platinruß, 98 % Pt, Thermo Scientific Chemicals >