Learn More
Platin auf Aktivkohle, 5 % Pt, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10318290
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin auf Aktivkohle, 5 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10318290
Marke: Thermo Scientific Acros 195230100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum on activated carbon
Farbe Schwarz
Namenshinweis 5% Pt
Menge 10 g
Fieser 01,982; 08,405; 04,393; 04,393; 04,393; 04,393
Formelmasse 195.08
Reinheit (%) 5% (Pt)
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Particle size distribution: <7 Micron: 10%, <28 Micron: 50%, <85 Micron: 90%
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0418603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number195230100,195230500
ChargennummerA0436828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2021 Catalog Number195230100,195230500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum on activated carbon
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Platin auf Aktivkohle, 5 % Pt, Thermo Scientific Chemicals >