Learn More
Platin, 5 % auf Kohlepaste, B501018-5
85.90 CHF - 719.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Summenformel | Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011179 |
InChI-Schlüssel | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
IUPAC-Name | Platin |
SMILES | [Pt] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15427647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36310.06 |
5 g | N/A | ||||||
15437647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36310.14 |
25 g | N/A | ||||||
15447647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36310.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
Platin |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Spezifikation
Platinum | |
7440-06-4 | |
Fest | |
MFCD00011179 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
Platin | |
23939 | |
Odorless |
5% on carbon paste, B501018-5 | |
Grau | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen