Learn More
Platin, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15461977
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-5547827
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15461977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044222.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-6-6
Platinum on Alumina (aluminum oxide) is catalyst material with applications in synthetic chemistry such as hydrogenation of functional groups. catalyst is recommended for selective hydrogenation reactions. The particle size of the catalyst is ideal for allowing fast separation from the reaction mixture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-6-6
MDL-Nummer MFCD03458043
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 5% on alumina powder
Aussehen Powder
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Form Pulver
Name des Produkts
Platin, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Thermo Scientific Chemicals >