Learn More
Micronova™ Röhrchenbürste aus Kunststoff
Zur gründlichen Reinigung von Röhrchen.
Marke: Micronova™ BRPL-25S36
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Kunststoff
- Verfügt über einen Kopf mit einem Durchmesser von 50.8 mm (2 in.)
- 127 mm (5 in.)-Bürstenfläche auf einem 6.35 mm (1/4 in.)-Griff
Spezifikation
Röhrchenbürste | |
Kunststoff | |
Unsteril | |
Weiß | |
6.4 cm | |
Tube Brush to Clean Tubing and Small Parts | |
5 Zoll | |
0.91 mm | |
2 in. |
Polypropylene | |
Flexibel | |
Bei Umgebungstemperatur verwahren | |
2,5 Zoll | |
Reusable | |
36 in. | |
1/4 Zoll | |
Chemikalien | |
5.1 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046768-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/12/2024 | BRPL-25S36 |
047025-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | BRPL-25S36 |
045215-000 | Konformitätsbescheinigung | 13/08/2024 | BRPL-25S36 |
040992-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2023 | BRPL-25S36 |
039095-000 | Konformitätsbescheinigung | 24/07/2023 | BRPL-25S36 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Röhrchenbürste aus Kunststoff > Plastic Tube Brush, 36 in. flexible handle, 2 in. dia, white
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur