Learn More
Grant Instruments™ Plattform für kompakte, vertikale Überkopfschüttler der Serien PTR 35 und 60 mit variabler Drehzahl und variablem Winkel
Bietet Platz für Röhrchen mit unterschiedlichen Durchmessern. Grant Instruments™ Plattformen für PTR 35 und Compact 60 Rotatoren mit regelbarer Drehzahl und vertikalem Winkel sichern die Reagenzgläser während der Rotation
Marke: Grant Instruments™ PRS-26
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit vertikalen 360°-Multifunktionsrotatoren der Serien PTR-35 und PTR-60
- Aufnahme von mindestens 8 und höchstens 48 Reagenzgläsern.
- Für eine Vielzahl von Kapazitäten
Spezifikation
PTR-35 | |
26 Röhrchen bis 15 mm, 1,5 bis 15 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Plattform für kompakte, vertikale Überkopfschüttler der Serien PTR 35 und 60 mit variabler Drehzahl und variablem Winkel > Kann verwendet werden mit: 26 Röhrchen bis 15 mm, 1.5 bis 15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur