Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien, indem Sie diese Platten und Module mit kovalenten Bindungsoberflächen verwenden.
Marke: Thermo Scientific™ 436013
522.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien mit Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit kovalenten Bindungsoberflächen.
Kovalente Oberflächen (Thermo Scientific™ CovaLink™ und Immobilizer Amino)
Immobilizer ist ein Warenzeichen von Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird in Lizenz von Exiqon A/S hergestellt und unterliegt EP 08 20483 sowie ausländischen Patentanmeldungen und Patenten.
Kolorimetrisch | |
Kovalent | |
Mikrotiterplatte | |
100 μl | |
Amin | |
30 | |
Unspezifiziert |
30 Kartons | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
5 | |
Peptiden |
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185001 | Konformitätsbescheinigung | 22/02/2025 | 436013 |
185000 | Konformitätsbescheinigung | 08/02/2025 | 436013 |
169888 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 436013 |
167454 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 436013 |
181752 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 436013 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Immobilizer ist eine Handelsmarke der Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird unter Lizenz der Exiqon A/S hergestellt und unterliegt der EP 08 20483 sowie ausländischen Anmeldungen und Patenten.