Learn More
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für kovalente Bindungen
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien, indem Sie diese Platten und Module mit kovalenten Bindungsoberflächen verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ 436009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10062242
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien mit Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit kovalenten Bindungsoberflächen.
Zur Bindung von Molekülen, die nur schlecht über passive Adsorption binden.
Standard-Format 128/86mm, Gesamtvolumen von 120μl/Well.
Das abgerundete rechteckige Wellformat verhindert Crosskontaminationen.
Flachboden für gute optische Lesbarkeit.
Fast alle Immobilizer Platten sind in schwarz und weiss für Fluoreszenz- und Lumineszenzuntersuchungen erhältlich.
4 Grundtypen lieferbar:
Immobilizer™ Amino: Kovalente Bindung von Peptiden, Nukleotiden, Proteinen, Enzymen und Antikörpern über nucleophile Gruppen möglich. Sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis, sofort einsatzbereit, kein Aktivierungs- und Blockierungsschritt notwendig
Immobilizer™ Streptavidin: Schnelle Bindung von biotinylierten Biomolekülen. Das Streptavidin ist kovalent an die Oberfläche gebunden, kein Aktivierungs- und Blockierungsschritt notwendig, sofort einsatzbereit. Sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis
Immobilizer™ Nickel Chelat: Bindung von Fusionsproteinen mit 6xHis-Tag. Das Nickel-Chelat Molekül ist kovalent an die Oberfläche gebunden, kein Blockierungsschritt notwendig. Sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis, niedrige Detektionsgrenze
Immobilizer™ Glutathion: Bindung von GST-Fusionsproteinen. Das Glutathion Molekül ist kovalent an die Oberfläche gebunden. Sofort einsatzbereit, kein Aktivierungs- und Blockierungsschritt notwendig. Sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis, niedrige Detektionsgrenze
Oberfläche: Amino
Farbe: Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Kolorimetrisch
30 Kartons
Clear
Polystyrene
384
Unsteril
120 μl
30
Unspezifiziert
Peptiden
Ohne Deckel
16 x 24
Kovalent
Solid plate 384-Well
120 μl
50 μl
Amin
Flacher Boden (F-Well)
5
30/Cs.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für kovalente Bindungen >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Immobilizer ist eine Handelsmarke der Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird unter Lizenz der Exiqon A/S hergestellt und unterliegt der EP 08 20483 sowie ausländischen Anmeldungen und Patenten.