Learn More
Gilson™ PLATEMASTER™ 220 μl
GREENER_CHOICE
Eine anwenderfreundliche, präzise Lösung für manuelles Pipettieren von 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten mit hohem Durchsatz.
Marke:  Gilson™ F110762
10487.67 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15843192
  • 20370.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Das PLATEMASTER™ 8-Kanaldesign reduziert die Anzahl der Pipettierschritte, die zum Befüllen einer Mikrotiterplatte erforderlich sind, im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Mehrkanalpipettierern erheblich. Normalerweise dauert das Befüllen von 96-Well-Platten weniger als 10 Sekunden, und 384-Wells können in weniger als einer Minute mit nur vier Pipettierschritten gefüllt werden.
  • Reduziert das Risiko menschlicher Fehler bei Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • In einer einzigen Bewegung können Genauigkeit und Präzision dem Niveau einer 8- oder 12-Kanal-Pipette entsprechen und gleichzeitig das Risiko des Überspringens oder Wiederholens von Wells vermeiden
  • Enzymatische Reaktionen und zellbasierte Anwendungen über alle Wells hinweg können gleichzeitig gestartet und gestoppt werden
  • Verbesserte Reproduzierbarkeit von Wells zu Wells und Platten zu Platten von 0,5 μl bis 220 μl Pipettiervolumen
  • Genauso intuitiv wie PIPETMAN™ und erfordert keine Programmierung, lange Schulung oder Kraft zur Verwendung
  • Kann vollständig an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen angepasst werden
  • Das kompakte, tragbare Design kann problemlos in das Labor integriert werden und eignet sich so für die meisten Tischgeräte, unter Hauben oder in Kühlräumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pipettierer
96
2 bis 220 μl
Platemaster
PLATEMASTER™ P220
Polypropylen
11.81 in
15.75 in
42.6 lb
0 bis 100 mV, 1 V, 10 V
ISO 9001
Polypropylen
Liquid Handling
Platemaster
No
300 x 400 x 450 mm
300 mm
400 mm
19.32 kg
1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PLATEMASTER™ 220 μl > PLATEMASTER™ 220 μl; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001; Kanäle: 96 Kanäle; Material: Polypropylen, Volumen (metrisch): 2 bis 220 μl; Modell: PLATEMASTER™ P220