Learn More
Fisherbrand™ PlateFuge™ Mikrotiterplatten-Mikrozentrifuge
Die PlateFuge™ ist die erste Mikrozentrifuge mit Ausschwingrotor für Mikrotiterplatten und stellt sicher, dass sich alle Reaktanten im Boden der Wells befinden, damit eine angemessene Konzentration und eine bessere Ausbeute erzielt wird.
Marke: Fisherbrand™ C2000-E-FIS
907.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24319" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Platz für zwei Mikrotiterplatten in Standardgröße.
- Tröpfchen werden schnell in die Well-Basen geschleudert
- Die einzigartige Konstruktion des Ausschwingrotors verhindert Verschüttung
- Halb so groß wie herkömmlicher Zentrifugen
- Geeignet für alle gängigen PCR-Platten (mit Rand, Halbrand und ohne Rand) und die meisten Mikrotiterplatten
- Die Plattenträger ruhen bei 75°, sodass die Platten sicher ohne Dichtungsbänder oder Kappen eingesetzt werden können
- Bei 600 x g können die meisten Proben in weniger als 20 Sekunden abzentrifugiert werden
- Zum Beenden eines Laufs den Deckel öffnen, wonach die automatische elektrische Bremse den Rotor in nur vier Sekunden schnell und ruhig zum Stillstand bringt.
Spezifikation
2 Standard-PCR-Mikrotiterplatten | |
600 × g | |
Mikrotiterplatten-Mikrozentrifuge | |
Yes | |
50/60 Hz |
2.550 U/min | |
Rotor, Plattenträger, UK/EU-Stecker | |
230 x 260 x 197 mm | |
Nein | |
230 V |