Learn More
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar (abgefüllt in Flaschen)
Verwenden Sie die gebrauchsfertigen Medienflaschen zur Zählung von lebensfähigen Organismen in Milch, Milchprodukten, Wasser, Lebensmitteln und anderen Hygieneproben.
221.00 CHF
Spezifikation
Farbe Strohfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Format Sirop-Flasche
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Füllgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Füllgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
12643408
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
BO0195V
500,0 g + 4,0 g
221.00 CHF
10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie zur Zählung von lebensfähigen Organismen in Milch, Milchprodukten, Wasser, Lebensmitteln und anderen Hygieneproben den nichtselektiven Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate-Count-Agar, der gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllt ist. Der Plate-Count-Agar entspricht dem durch die APHA1, PHLS 2 und ISO3, 4 empfohlenen Medium für die Keimzahlbestimmung von Mikroorganismen in Lebensmitteln.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger Flaschen vorgefüllt mit Plate-Count-Agar.
  • Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
  • Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
  • Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Spezifikation
Strohfarben, transparent
Sirop-Flasche
Agar
10 Stück/Packung
2 bis 25 °C
Großbritannien
10 Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 52 Wochen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar (abgefüllt in Flaschen)