Learn More
BD PlastiPak™ Spritze mit Luer-Anschluss ohne Nadel
Wird für Injektionen und Probenahmen verwendet.
Marke: BD 303172
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril zum Einmalgebrauch
- Polypropylen
- Schmierstoff: Silikon (<25μg/mm2)
- Markierungen in permanenter Tinte
- Polypropylen-Kappe
Certifications
EN ISO 13485
Spezifikation
Zentralkonus | |
0,01 mL | |
1 ml | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD PlastiPak™ Spritze mit Luer-Anschluss ohne Nadel > Spritze mit Luer-Slip-Anschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur