Learn More
BD Plastipak™ Kunststoff-Spritze mit konzentrischem Luer-Lock
Zur präzisen Dosierung und Visualisierung des Spritzeninhalts. Die BD Medical™ Plastipak™ Kunststoffspritzen mit konzentrischem Luer-Lock-Anschluss werden einzeln auf Sterilität, Pyrogenität und Toxizität getestet.
Marke:  BD 301229
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10109922
  • 259.00 CHF / 60 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss
  • Latexfreier Stopfen
  • CE-Kennzeichnung
  • Polypropylen
  • Steril
  • Einmalverwendung
  • Ohne Kanüle Kanülen finden Sie in unserem Microlance™ Sortiment von Einmal-Kanülen. Soweit nicht anderweitig angegeben, sind alle Produkte nur zu Forschungszwecken zu verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen, Europäische Richtlinie 93/42/EWG (Konformitätsbewertung Anhang V und VII) Zertifikate: Nr. 95 Q 252156 und Nr. 252231 Q (Referenzen 309661 & 309620 ) ; zertifiziert durch NSAI (Nr. 0050)
Durchsichtig
Zur Verwendung mit automatischen Pumpen; für die meisten Pumpenarten geeignet
107.5 mm
Ja
60 Packungen
Konzentrischer Luer-Lock
Steril
Plastic
23.77 mm
Ja
Spritze mit zentrischem Luer-Lock-Anschluss
1 mL
30 ml
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Plastipak™ Kunststoff-Spritze mit konzentrischem Luer-Lock > Außendurchmesser:23,77mm; Volumen:Gehäuse 30mL