Learn More
BD Dreiteilige Plastipak™ Spritze mit konzentrischem Luer-Lock-Anschluss
Eliminieren Sie die Gefahr allergischer Reaktionen auf Latex. Die dreiteilige konzentrische BD Plastipak™ Spritze mit Luer-Lock-Anschluss verfügt über einen latexfreien Stopfen und einen durchsichtigen Zylinder für gute Sichtbarkeit des Spritzeninhalts, mit Skala in Fettdruck.
Marke: BD 300912
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Latexfreier Stopfen
- Durchsichtiger Zylinder
- Fett gedruckte Skaleneinteilung
- Spezielle Silikonschmierung
- Der Sicherungsring verhindert ein versehentliches Herausziehen der Kolbenstange
- Konzentrische Luer-Lock-Spitze
- Volumen – 10 ml
- Steril
- 100 St./Box
Spezifikation
CE-Zeichen, NF EN 20594-1 , ISO 594-1 de Dezember 1993, ISO 594-2 | |
Transparent | |
Ja | |
Konzentrische dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss | |
0,2 ml | |
10 ml | |
Ja |
Plastic | |
16,21 mm | |
85,48 mm | |
Ja | |
100/Pckg. | |
Konzentrischer Luer-Lock | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Dreiteilige Plastipak™ Spritze mit konzentrischem Luer-Lock-Anschluss > CE-Zeichen, NF EN 20594-1 , ISO 594-1 de Dezember 1993, ISO 594-2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur