Learn More
BD Hypodermische dreiteilige Plastipak™ Spritze mit mittigem Luer-Lock
Spritze aus Kunststoff mit Graduierung. Dreiteilige BD Medical™ Plastipak™ Subkutan-Spritze mit mittigem Luer-Anschluss zum Injizieren von Flüssigkeiten.
191.46 CHF - 358.60 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | NF EN 20594-1, ISO 594-1 vom Dezember 1993, ISO 594-2 vom September 1998 |
Material | Polypropylene |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | Dreiteilige hypodermische Spritze mit zentrischem Luer-Lock-Anschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11303040
|
BD
309658 |
3 ml |
358.60 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11364881
|
BD
309649 |
5 ml |
191.46 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Spritze aus Kunststoff
- Mit Luer-Lock-Anschluss
Spezifikation
Ja | |
Polypropylene | |
Dreiteilige hypodermische Spritze mit zentrischem Luer-Lock-Anschluss | |
Zentrisch, Luer-Lock | |
Steril |
NF EN 20594-1, ISO 594-1 vom Dezember 1993, ISO 594-2 vom September 1998 | |
Ja | |
Ja | |
Ja |