Learn More
Kartell™ Gerade Schlauchanschlüsse aus Polypropylen, mit Verjüngung
Zur geraden Verbindung von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.
29.58 CHF - 51.71 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Gerade |
Produkttyp | Gerades, sich verjüngendes Schlauchverbindungsstück |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11924349
|
Kartell™
7051000 |
4-6 mm | 10/Packung |
29.58 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11934349
![]() |
Kartell™
7051100 |
6-8 mm | 10/Packung |
32.60 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11944349
|
Kartell™
7051200 |
8-10 mm | 10/Packung |
51.71 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11954349
![]() |
Kartell™
7051300 |
10-12 mm | 10/Packung |
50.08 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11974349
![]() |
Kartell™
7051400 |
12-14 mm | 10/Packung |
45.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Für den geraden Anschluss von Schlauchleitungen mit unterschiedlichen Durchmessern.
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Specifications
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Gerade | |
Gerades, sich verjüngendes Schlauchverbindungsstück |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.