Learn More
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Enghalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
250 mL
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Dickwandige Flasche
- Gesichert mit Schulter- und Kappenetikett
- Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Zertifizierungsparameter | DIN 13316 und 168 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport von toxischem Abwasser |
Material | Polypropylen |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
Produktlinie | Flasche |
Graduierungen | 25 ml |
Graduated | Ja |
Öffnung | Eng |
Produkttyp | Enghalsflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Enghalsflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur