Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Beschreibung
- Körper aus Polyethylen mit Kappe aus Polypropylen
- Durch Markierungspunkte auf Flasche und Kappe gesichert
- Vertrauliche Informationen können im Bereich zwischen dem versiegelten Einlagestopfen und der Kappe platziert werden
- Geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Zertifizierungsparameter | EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Material | Polyethylen |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 45 mm |
Produktlinie | Flasche |
Graduierungen | 100 ml |
Graduated | Ja |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Messflasche mit weitem Hals |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithalsflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur