Learn More
Kartell™ Lamellenstopfen für Einweg-Röhrchen
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
19.20 CHF - 27.75 CHF
Spezifikation
Material Polyethylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11371195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
8830900
Neutral
19.20 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11301205
Unterlagen ansehen
Kartell™
8830910
Rot
27.75 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
  • Für Röhrchen von 11 bis13 mm oder 15 bis 17 mm 
  • Erhältlich in zahlreichen Farben zur Codierung
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Lamellenstopfen für Einweg-Röhrchen