Learn More
KD Scientific Plastic Syringe
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
32.45 CHF - 178.00 CHF
Spezifikation
Kanülen-Gauge | No Needle Included |
---|---|
Latexfrei | Yes |
Produkttyp | Syringe |
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Geräte) | KD Scientific Syringe Pumps |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15174194
|
KD Scientific
780850 |
1 mL | Tuberculin Luer Slip |
32.45 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15194194
|
KD Scientific
780851 |
3 mL | Luer Lock |
54.10 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15104204
|
KD Scientific
780852 |
5 mL | Luer Lock |
54.10 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15134204
|
KD Scientific
780853 |
10 mL | Luer Lock |
58.60 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15114204
|
KD Scientific
780854 |
20 mL | Luer Lock |
71.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15124204
|
KD Scientific
780855 |
30 mL | Luer Lock | N/A | ||||||
15154204
|
KD Scientific
780857 |
3 mL | Luer Slip |
58.60 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15164204
|
KD Scientific
780858 |
5 mL | Luer Slip |
55.45 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15174204
|
KD Scientific
780859 |
10 mL | Luer Slip |
125.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15184204
|
KD Scientific
780860 |
20 mL | Luer Slip |
124.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15194204
|
KD Scientific
780861 |
30 mL | Luer Slip | N/A | ||||||
Beschreibung
- A new line of disposable plastic sterile syringes for all scientific applications
- Norm-ject syringes are the ideal solution for any situation
- Their unique two-part system is latex free and contains no silicone lubricant or rubber
Spezifikation
No Needle Included | |
Syringe | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Sterile |
Yes | |
Single-use | |
Yes |