Learn More
Micronova™ Abzieher für kontrollierte Umgebungen
Abzieher aus Kunststoff mit doppeltem Schaumstoff, erhältlich in fünf Farben für HACCP-Konformität von Programmen und Farbcodierungen. Die integrierte Klinge entfernt Fugen und Spalten und verringert so die Orte für das Wachstum von Bakterien. Langlebig und rostfrei. Der Rahmengriff ist mit einem Gewinde versehen und kann mit Kunststoffgriffen der STA-Serie verwendet werden.
78.60 CHF
Spezifikation
Produkttyp Abzieher, ACME-Gewindeende
Inhalt und Lagerung Bei Nichtgebrauch kühl und trocken lagern.
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abzieher für Böden, Wände und Fenster
Zur Verwendung mit (Geräte) Kunststoffgriffe der Serie STA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
13147606
Unterlagen ansehen
Micronova™
SQDB-24
Blau Schaumstoffblatt, Polypropylen-Rahmen
78.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13157606
Unterlagen ansehen
Micronova™
SQDG-24
Grün Schaumstoffblatt, Polypropylen-Rahmen
78.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13167606
Unterlagen ansehen
Micronova™
SQRE-24
Rot Schaumstoffblatt, Polypropylen-Rahmen
78.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13177606
Unterlagen ansehen
Micronova™
SQWH-24
Weiß Schaumstoffblatt, Polypropylen-Rahmen
78.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13197606
Unterlagen ansehen
Micronova™
SQYE-24
Gelb Schaumstoffblatt, Polypropylen-Rahmen
78.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13187606
Unterlagen ansehen
Micronova™
SQWH-24R
Weiß Gummiblatt, Polypropylen-Rahmen
78.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ACME-Gewindebohrung, Kunststoff mit Schaumstoffklinge, 605 mm, blau
Spezifikation
Spezifikation
Abzieher, ACME-Gewindeende
Nein
Kunststoffgriffe der Serie STA
Bei Nichtgebrauch kühl und trocken lagern.
Abzieher für Böden, Wände und Fenster
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Abzieher für kontrollierte Umgebungen