Learn More
Buerkle™ Einwegpipetten aus Kunststoff
Pipetten aus Kunststoff eignen sich ideal für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie
3.15 CHF - 39.25 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11832293
|
Buerkle™
7556-0050 |
50 ml |
6.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17210684
|
Buerkle™
7556-0025 |
25 mL |
3.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11842293
|
Buerkle™
7556-0100 |
100 mL |
39.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Polystyrol, kristallklar
- Für wässrige Lösungen
- |Polystyrol, kristallklar
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril |