Learn More
Buerkle™ Einwegpipetten aus Kunststoff
Pipetten aus Kunststoff eignen sich ideal für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie
Marke: Buerkle™ 7556-0025
2.79 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polystyrol, kristallklar
- Für wässrige Lösungen
- |Polystyrol, kristallklar
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril | |
Durchsichtig | |
25 mL |