Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Filterstoff
Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Filterstoffe, 300 x 300 mm sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ 10X250UM
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11754539
  • 395.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Betriebstemperatur von -40 ° bis +115°C
  • Ausgezeichnete Kompatibilität mit Alkoholen
  • Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
  • Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation
Spezifikation
250 μm
300mm
Kunststoff
Nylon
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nylon-Filterstoff > Porengröße:250 μm